Läs mer
Fluorene-D10, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Fluorene D10 |
| CAS | 81103-79-9 |
| Molekylformel | C13 D10 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 9H-Fluorene-1,2,3,4,5,6,7,8,9,9-d10, Fluorene D10, Perdeuterofluorene |
| InChI formel | InChI=1S/C13H10/c1-3-7-12-10(5-1)9-11-6-2-4-8-13(11)12/h1-8H,9H2/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D2 |
| LEDER | [2H]c1c([2H])c([2H])c2c(c1[2H])c3c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c3C2([2H])[2H] |
| IUPAC-namn | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,9-decadeuteriofluorene |
| Molekylvikt (g/mol) | 176.2801 |
| Formel vikt | 176.141 |