Läs mer
Fluoren, TRC
Produktkod. 30405067
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30405067 1 g
1 options
Produktkod. 30405067 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF4620001G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-10-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Fluorene
CAS 86-73-7
Molekylformel C13 H10
Kvantitet 1 g
Synonym Fluorene, 9H-Fluorene, Fluorene (8CI), 2,2'-Methylenebiphenyl, Diphenylenemethane, Methane, diphenylene-, NSC 6787, o-Biphenylenemethane
InChI formel InChI=1S/C13H10/c1-3-7-12-10(5-1)9-11-6-2-4-8-13(11)12/h1-8H,9H2
LEDER C1c2ccccc2c3ccccc13
IUPAC-namn 9H-fluoren
Molekylvikt (g/mol) 166.22
Formel vikt 166.0783