Läs mer
Invitrogen™ FluoReporter™ Biotin kvantifieringsanalyssats, för biotinylerade proteiner
Beskrivning
De FluoReporter™ Biotinkvantifieringsanalyssatsen tillhandahåller en känslig fluorometrisk analys för att bestämma antalet biotinmärkningar på nukleinsyraprover (dvs. cDNA). Analysen använder Biotective™ Grönt reagens, som innehåller ett fluorescerande färgämne som släcks av ligander som upptar biotinbindningsställena. I närvaro av biotin förskjuts quencher-färgämnesliganderna och fluorescens inträffar. Fluorescensen är proportionell mot mängden tillsatt biotin. Resultaten kan avläsas med vilken fluorescensbaserad mikroplattläsare som helst som kan detektera FITC-färgämne.
Viktiga egenskaper hos FluoReporter™ Biotinkvantifieringsanalyssatser:
Kan detektera från 4 till 80 pikomol biotin i ett prov (50 gånger högre känslighet än HABA biotinbindande analys)
Kan appliceras på så lite som 13 ng biotinmärkt nukleinsyra (mer behövs för lägre grader av märkning)
Excitations-/emissionsmaxima för reagenset är 495/519 nm
Levereras med en biotinylerad positiv kontroll för standardkurva
Endast för forskningsanvändning. Ej avsedd för terapeutisk eller diagnostisk användning för människor eller djur.
Viktiga egenskaper hos FluoReporter™ Biotinkvantifieringsanalyssatser:
Endast för forskningsanvändning. Ej avsedd för terapeutisk eller diagnostisk användning för människor eller djur.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Biotinkvantifieringsanalyssats |
| Kvantitet | 1 Kit |
| Innehåll och lagring | Förvaras i frys (-5 till -30 °C) och skyddas mot ljus. |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Produktlinje | FluoReporter |
| Etikett eller färgämne | Biotin |
| Märkningsmål | Proteiner |