Läs mer
Invitrogen™ FluoReporter™lacZ Flow Cytometri Kit
Beskrivning
FluoReporter™ lacZ Flow Cytometry Kit tillhandahåller material och protokoll för kvantifiering βav -galaktosidasaktivitet med fluorescein di-V-galaktosid (FDG) i enskilda celler med hjälp av flödescytometri. Detta kit åtföljs av en licens för att utöva patenterade tekniker för att belasta FDG vid hypotonisk chock och förbättra retention av fluorescein i lacZ-positiva celler.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | β- Galactosidase Reporter Gene Assay System |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| Innehåll och lagring | Innehåller 1 flaska FDG (0,5 ml, 20 mM i vatten/DMSO/etanol, 8:1:1, v/v), 1 flaska PETG (2,0 mL, 50 mM i vatten), kloroquindifosfater (1,0 mL, 30 mM i vatten) och 1 flaska med propidium, 1150 mLμ M i vatten). Förvaras i frys (-5 till -30 °C) och skyddas mot ljus. |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Produktlinje | FluoReporter |
| Kvantitet | 1 Kit |
| Form | Lösning |