Läs mer
Fluoreskamin, MP Biomedicals™
Produktkod. 11491082 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
100mg
1g
250mg
25mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11491082 250 mg 250mg
11471082 25 mg 25mg
11481082 100 mg 100mg
11401092 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11491082 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219518383
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3325.00 SEK
    3166.45 SEK / 250mg
    Save 158.55 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-12-2026
Chemical Identifiers
CAS 38183-12-9
Molekylformel C17H10O4
Molekylvikt (g/mol) 278.26
MDL-nummer MFCD00005928
InChI-nyckel ZFKJVJIDPQDDFY-UHFFFAOYNA-N
Synonym 4-phenylspiro[furan-2(3H)-1'-(3'-H)-isobenzofuran]-3, 3'-dione
PubChem CID 37927
LEDER O=C1OC2(OC=C(C2=O)C2=CC=CC=C2)C2=CC=CC=C12
Specifications
Kemiskt namn eller material Fluorescamine
Namnnotering För TLC analys
IUPAC-namn 4'-fenyl-3H,3'H-spiro[2-bensofuran-1,2'-furan]-3,3'-dion
Formel vikt 278.3
Färg Vitt
Kvantitet 250 mg
Fysisk form Pulver