Läs mer
Fluoreskamin, ren
Produktkod. 10551831 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
500 mg
2.5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100mg
2.5g
25mg
500mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10551831 500 mg Glasflaska 500mg
10144450 25 mg Glasflaska 25mg
10153730 100 mg Glasflaska 100mg
11946201 2.5 g Glasflaska 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10551831 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 191675000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
CAS: 38183-12-9 | C17H10O4 | 278,26 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 38183-12-9
Molekylformel C17H10O4
Molekylvikt (g/mol) 278.26
MDL-nummer MFCD00005928
InChI-nyckel ZFKJVJIDPQDDFY-UHFFFAOYNA-N
PubChem CID 37927
IUPAC-namn 4'-fenylspiro[2-bensofuran-3,2'-furan]-1,3'-dion
LEDER O=C1OC2(OC=C(C2=O)C2=CC=CC=C2)C2=CC=CC=C12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Fluorescamine
Smältpunkt 155,0 °C till 157,0 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Förpackning Glasflaska
Specifik utsläckning 900 (235 nm, eter) min.
Färg Gult
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: .. Andra lösligheter: lösliga i dietyleter
Kvantitet 500 mg
Fysisk form Pulver
Formel vikt 278.26
Kvalitet Ren
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Fluorescamine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.