Läs mer
Fluoreskamin
Beskrivning
För fluorescerande detektion av aminosyror, peptider och proteiner.Fluoreskamin spelar en viktig roll som reagens för detektion av aminer, peptider och proteiner. Det används också som ett substrat för att mäta proteasaktivitet. Det används för detektion och kvantifiering av kvarvarande aminopenicilliner och sulfonamider i honung med HPLC. Den finner tillämpning vid bestämning av lisinopril i human plasma och urin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Fluorescamine |
| Smältpunkt | 155 °C till 158 °C |
| Färg | Vit till grädde |
| Kvantitet | 500 mg |
| Merck Index | 14,4158 |
| Löslighetsinformation | Löslig i aceton, etanol, kloroform, dimetylsulfoxid och acetonitril. Lätt löslig i vatten. |
| IUPAC-namn | 4'-fenyl-3H,3'H-spiro[2-bensofuran-1,2'-furan]-3,3'-dion |
| Formel vikt | 278.27 |
| Fysisk form | Pulver |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.