Learn More
Fluoreskamin
Product Code. 11370368
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kvantitet:
25 mg
100 mg
500 mg
missing translation for 'unitSize':
100mg
25mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet missing translation for 'unitSize'
11370368 25 mg 25mg
11380368 100 mg 100mg
11360368 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
Product Code. 11370368 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Alfa Aesar missing translation for 'supplierNo' 043749.MB
 Begränsad artikel
I lager
Add to basket
Edge
För fluorescerande detektion av aminosyror, peptider och proteiner | CAS: 38183-12-9 | C17H10O4 | 278,26 g/mol
För fluorescerande detektion av aminosyror, peptider och proteiner.Fluoreskamin spelar en viktig roll som reagens för detektion av aminer, peptider och proteiner. Det används också som ett substrat för att mäta proteasaktivitet. Det används för detektion och kvantifiering av kvarvarande aminopenicilliner och sulfonamider i honung med HPLC. Den finner tillämpning vid bestämning av lisinopril i human plasma och urin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 38183-12-9
Molekylformel C17H10O4
Molekylvikt (g/mol) 278.26
MDL-nummer MFCD00005928
InChI-nyckel ZFKJVJIDPQDDFY-UHFFFAOYNA-N
Synonym fluorescamine, fluram, spiro furan-2 3h ,1' 3'h-isobenzofuran-3,3'-dione, 4-phenyl, 4'-phenylspiro 2-benzofuran-3,2'-furan-1,3'-dione, 4-phenylspiro furan-2 3h ,1'-phthalan-3,3'-dione, 4-phenylspiro furan-2 3h-1'-3'-h-isobenzofuran-3,3'-dione, zfkjvjidpqddfy-uhfffaoysa, 4'-phenylspiro 2-benzofuran-3,2'-furan-1,3'-dion
PubChem CID 37927
LEDER O=C1OC2(OC=C(C2=O)C2=CC=CC=C2)C2=CC=CC=C12
Specifications
Kemiskt namn eller material Fluorescamine
Smältpunkt 155 °C till 158 °C
Färg Vit till grädde
Kvantitet 25 mg
Merck Index 14,4158
Löslighetsinformation Löslig i aceton, etanol, kloroform, dimetylsulfoxid och acetonitril. Lätt löslig i vatten.
IUPAC-namn 4'-fenylspiro[2-bensofuran-3,2'-furan]-1,3'-dion
Formel vikt 278.27
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.