Läs mer
Fluoreskamin
Produktkod. 11380368
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
500 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
25mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11380368 100 mg 100mg
11370368 25 mg 25mg
11360368 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11380368 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 043749.MC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1405.00 SEK
    1128.65 SEK / 100mg
    Save 276.35 SEK
    19% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
För fluorescerande detektion av aminosyror, peptider och proteiner | CAS: 38183-12-9 | C17H10O4 | 278,26 g/mol
För fluorescerande detektion av aminosyror, peptider och proteiner.Fluoreskamin spelar en viktig roll som reagens för detektion av aminer, peptider och proteiner. Det används också som ett substrat för att mäta proteasaktivitet. Det används för detektion och kvantifiering av kvarvarande aminopenicilliner och sulfonamider i honung med HPLC. Den finner tillämpning vid bestämning av lisinopril i human plasma och urin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 38183-12-9
Molekylformel C17H10O4
Molekylvikt (g/mol) 278.26
MDL-nummer MFCD00005928
InChI-nyckel ZFKJVJIDPQDDFY-UHFFFAOYNA-N
Synonym fluorescamine, fluram, spiro furan-2 3h ,1' 3'h-isobenzofuran-3,3'-dione, 4-phenyl, 4'-phenylspiro 2-benzofuran-3,2'-furan-1,3'-dione, 4-phenylspiro furan-2 3h ,1'-phthalan-3,3'-dione, 4-phenylspiro furan-2 3h-1'-3'-h-isobenzofuran-3,3'-dione, zfkjvjidpqddfy-uhfffaoysa, 4'-phenylspiro 2-benzofuran-3,2'-furan-1,3'-dion
PubChem CID 37927
LEDER O=C1OC2(OC=C(C2=O)C2=CC=CC=C2)C2=CC=CC=C12
Specifications
Kemiskt namn eller material Fluorescamine
Smältpunkt 155 °C till 158 °C
Kvantitet 100 mg
Merck Index 14,4158
Löslighetsinformation Löslig i aceton, etanol, kloroform, dimetylsulfoxid och acetonitril. Lätt löslig i vatten.
IUPAC-namn 4'-fenylspiro[2-bensofuran-3,2'-furan]-1,3'-dion
Formel vikt 278.27
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.