Läs mer
Fluoreskamin, TRC
Produktkod. 30133214
Change view
Kvantitet:
100 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30133214 250 mg
30011504 100 mg
30005171 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30133214 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF535000250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 38183-12-9
Molekylformel C17H10O4
Molekylvikt (g/mol) 278.26
Synonym 4-Phenyl-spiro[furan-2(3H),1'(3'H)-isobenzofuran]-3,3'-dione, 4-Phenylspiro[furan-2(3H),1'-phthalan]-3,3'-dione, Fluram, Ro 20-7234
LEDER OC(=O)CCSSCCC(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Fluorescamine
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C17H10O4/c18-15-13(11-6-2-1-3-7-11)10-20-17(15)14-9-5-4-8-12(14)16(19)21-17/h1-10H
Formel vikt 278.0579
Procent renhet >95%