Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Fluorescein, rent
Produktkod. 10020980 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10020980 100 g Glasflaska 100g
10700795 25 g Glasflaska 25g
10070940 500 g Glasflaska 500g
11936941 2.5 kg Plastflaska 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10020980 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 119241000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    780.07 SEK
    663.65 SEK / 100g
    Save 116.42 SEK
    14% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 2321-07-5 | C20H12O5 | 332,31 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2321-07-5
Molekylformel C20H12O5
Molekylvikt (g/mol) 332.31
MDL-nummer MFCD00005050
InChI-nyckel GNBHRKFJIUUOQI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 16850
ChEBI CHEBI:31624
IUPAC-namn 3',6'-dihydroxispiro[2-bensofuran-3,9'-xanten]-1-on
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C(=O)OC23C4=C(C=C(C=C4)O)OC5=C3C=CC(=C5)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Fluorescein
Smältpunkt 314,0 °C till 316,0 °C
Förpackning Glasflaska
Beilstein 19, V,6, 456
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig. Andra lösligheter: löslig i utspädda baser och utspädda syror, löslig i kokande alkohol och eter, olöslig i bensen och kloroform
Kvantitet 100 g
Formel vikt 332.3
Kvalitet Ren
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Fluorescein
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.