Läs mer
Invitrogen™ Fluorescein-5-isotiocyanat (FITC 'Isomer I')
Produktkod. 11584786
Change view
Kvantitet:
1 g
10 x 10 mg
10 x 100 mg
Förpackningsstorlek:
1000mg
100mg
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11584786 10 x 100 mg 1000mg
10357872 1 g 1g
11574786 10 x 10 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11584786 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer F1907
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Fluorescein-5-isotiocyanat (FITC 'Isomer I')
Letar du efter överlägsna alternativ till fluorescein? Vår Alexa Fluor Dye-serien erbjuder allt du letar efter och mer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 10 x 100 mg
Produkttyp Fluorescein-5-isotiocyanat
Innehåll och lagring Förvaras i frys (-5 till -30 °C) och skyddas mot ljus.
Kemisk reaktivitet Amin
Frakt skick Rumstemperatur
Reaktiv del Isotiocyanat
Etikett eller färgämne FITC (fluorescein)
Etiketttyp Klassiska färgämnen