Läs mer
Fluorescein 5-isotiocyanat, isomer 1, 95 %, TRC
Product Code. 30179436
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kvantitet:
50 mg
1 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet
30179436 10 g
30179122 1 g
30179312 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
Product Code. 30179436 missing translation for 'mfr' Toronto Research Chemicals missing translation for 'supplierNo' TRCF48570010G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 3326-32-7
Molekylformel C21 H11 N O5 S
Molekylvikt (g/mol) 389.38
Synonym FITC
IUPAC-namn 3',6'-dihydroxy-6-isotiocyanatospiro[2-benzofuran-3,9'-xanthen]-1-ett
LEDER Oc1ccc2c(Oc3cc(O)ccc3C24OC(=O)c5cc(ccc45)N=C=S)c1
Specifications
Kemiskt namn eller material Fluorescein 5-Isothiocyanate, Isomer 1
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C21H11NO5S/c23-12-2-5-16-18(8-12)26-19-9-13(24)3-6-17(19)21(16)15-4-1-11(22-10-28)7-14(15)20(25)27-21/h1-9,23-24H
Formel vikt 389.0358