Läs mer
MedChemExpress Fluorescein-5-maleimide
Produktkod. 16498748
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
25 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16498748 10 mg 10mg
16464667 50 mg -
16453816 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16498748 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HYD0098
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
MedChemExpress Fluorescein-5-maleimide is a fluorescent thiol-reactive dye used to conjugate fluorescein to proteins (excitation: 494 nm, emission: 519 nm).
Specifikationer
Kvantitet 10 mg
Produkttyp Dye Reagents
Molekylvikt (g/mol) 427.36 g/mol
Löslighet DMSO : 50 mg/mL (117.00 mM; Need ultrasonic) ∣ H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
Innehåll och lagring -20°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light)
Frakt skick Room temperature
Mål HBV
CAS 75350-46-8
Synonym N-(5-Fluoresceinyl)maleimide