Läs mer
Molecular Probes™ Fluorescein-5-tiosemikarbazid
Kvantitet:
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
Beskrivning
Den amininnehållande fluorescein-5-tiosemikarbaziden kan kopplas reversibelt till aldehyder och ketoner för att bilda en Schiff-bas - som kan reduceras till ett genererande stabilt aminderivat med natriumborhydrid (NaBH 4 ) eller natriumcyanoborhydrid (NaCNH 3 ). Karboxylsyror från proteiner och andra vattenlösliga biopolymerer kan kopplas till denna molekyl i vattenlösning med vattenlösliga karbodiimider såsom EDAC (E2247).
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 100 mg |
| Produkttyp | Fluorescein-5-tiosemikarbazid |
| Innehåll och lagring | Förvara i rumstemperatur och skydda mot ljus. |
| Kemisk reaktivitet | Karboxylsyra, keton, aldehyd |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Reaktiv del | Amin, Hydrazid |
| Etikett eller färgämne | FITC (fluorescein) |
| Etiketttyp | Klassiska färgämnen |