Läs mer
Fluorescein 6-isotiocyanat, isomer 2, 95 %, TRC
Produktkod. 30408656
Change view
Kvantitet:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30408656 100 mg
30396634 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30408656 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF485705100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 18861-78-4
Molekylformel C21 H11 N O5 S
Molekylvikt (g/mol) 389.38
Synonym Fluorescein 6-Isothiocyanate, Isomer 2
IUPAC-namn 3',6'-dihydroxy-5-isotiocyanatospiro[2-bensofuran-3,9'-xanthen]-1-ett
LEDER Oc1ccc2c(Oc3cc(O)ccc3C24OC(=O)c5ccc(cc45)N=C=S)c1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Fluorescein 6-Isothiocyanate, Isomer 2
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C21H11NO5S/c23-12-2-5-15-18(8-12)26-19-9-13(24)3-6-16(19)21(15)17-7-11(22-10-28)1-4-14(17)20(25)27-21/h1-9,23-24H
Formel vikt 389.0358