missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Fluorescein Antibody (4-4-20 (enhanced)), FITC, Novus Biologicals™
Rat Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP2-81026F
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
Fluorescein Monoclonal specifically detects Fluorescein in Non-species specific samples. It is validated for Flow Cytometry.
Specifikationer
| Fluorescein | |
| Monoclonal | |
| FITC | |
| PBS | |
| Rat | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Fluorescein labelled proteins. | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 κ |
| Flow Cytometry | |
| 4-4-20 (enhanced) | |
| Flow Cytometry | |
| FITC, fluorescein isothyocianate | |
| Fluorescein I-bovine serum albumin (FlI-BSA). | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Non-species specific | |
| Purified |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering