missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

MedChemExpress Fluorescein Biotin

Produktkod. 16462439
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod.
16462439 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16462439 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HYD1030

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress Fluorescein Biotin is used as an alternative to radioactive biotin for detecting and quantitating biotin-binding sites by either fluorescence or absorbance

Specifikationer

Kvantitet 1 mg
Produkttyp Dye Reagents
Molekylvikt (g/mol) 831.01 g/mol
Innehåll och lagring 4°C, protect from light ∣ The compound is unstable in solutions, freshly prepared is recommended.
Frakt skick Room temperature
Mål HBV
CAS 134759-22-1
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.