Läs mer
Invitrogen™ Fluoresceinbiotin, 5-(( N- (5-( N- (6-(biotinoyl)amino)hexanoyl)amino)pentyl)tioureidyl)fluorescein
Kvantitet:
5 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
Beskrivning
Fluoresceinbiotin utvecklades som ett alternativ till radioaktivt biotin för att detektera och kvantifiera biotinbindningsställen genom antingen fluorescens eller absorbans. Vid bindning till avidin eller streptavidin släcks fluorescensen eller absorbansen av denna molekyl.
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 5 mg |
| Produkttyp | Molecular Probes Fluorescein biotin |
| Innehåll och lagring | Förvara i rumstemperatur och skydda mot ljus. |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Etikett eller färgämne | FITC (fluorescein) |