Läs mer
Fluorescein Biotin (Technical Grade), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Fluorescein Biotin |
| CAS | 134759-22-1 |
| Molekylformel | C42H50N6O8S2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | (3aS,4S,6aR)-N-[6-[[5-[[[(3',6'-Dihydroxy-3-oxospiro[isobenzofuran-1(3H),9'-[9H]xanthen]-5-yl)amino]thioxomethyl]amino]pentyl]amino]-6-oxohexyl]hexahydro-2-oxo-1H-thieno[3,4-d]imidazole-4-pentanamide, [3aS-(3aα,4β,6aα)]-N-[6-[[5-[[[(3',6'-Dihydroxy-3-oxospiro[isobenzofuran-1(3H),9'-[9H]xanthen]-5-yl)amino]thioxomethyl]amino]pentyl]amino]-6-oxohexyl]hexahydro-2-oxo-1H-thieno[3,4-d]imidazole-4-pentanamide |
| InChI formel | InChI=1S/C42H50N6O8S2/c49-26-13-16-30-33(22-26)55-34-23-27(50)14-17-31(34)42(30)29-15-12-25(21-28(29)39(53)56-42)46-41(57)45-20-8-2-7-19-44-36(51)10-3-1-6-18-43-37(52)11-5-4-9-35-38-32(24-58-35)47-40(54)48-38/h12-17,21-23,32,35,38,49-50H,1-11,18-20,24H2,(H,43,52)(H,44,51)(H2,45,46,57)(H2,47,48,54)/t32-,35-,38-/m0/s1 |
| LEDER | O=C1OC2(C=3C1=CC(NC(NCCCCCNC(CCCCCNC(CCCC[C@H]4[C@@]5([C@](CS4)(NC(=O)N5)[H])[H])=O)=O)=S)=CC3)C=6C(OC=7C2=CC=C(O)C7)=CC(O)=CC6 |
| IUPAC-namn | N-(5-(3-(3',6'-dihydroxy-3-oxo-3H-spiro[isobenzofuran-1,9'-xanthen]-5-yl)thioureido)pentyl)-6-(5-((3aS,4S,6aR)-2-oxohexahydro-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl)pentanamido)hexanamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 831.01 |
| Formel vikt | 830.31 |