Läs mer
Fluorescein-Crosstide-substrat
Beskrivning
Ett allmänt substrat för Ser/Thr-kinaser, Crosstide-peptidsubstratet är baserat på GSK-3alfa/beta.
För användning i kombination med LanthaScreen™ Tb-pCrosstide Antibody (PV3564) för att utvärdera inhibitorer i screeningapplikationer med medelhög till hög genomströmning.
För användning i kombination med LanthaScreen™ Tb-pCrosstide Antibody (PV3564) för att utvärdera inhibitorer i screeningapplikationer med medelhög till hög genomströmning.
Specifikationer
Specifikationer
| Aminosyrasekvens | Fluorescein- GRPRTSSFAEG |
| Analysinträde | Biokemisk terbiumfosfospecifik aktivitet |
| Innehåll och lagring | 1 mg/ml Fluorescein-Crosstide-substrat i 50 mM HEPES, pH 7,5. Förvaras vid -20 °C och skyddas mot ljus. |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| Kvantitet | 1 mg |
| Substrat | Fluorescein-Crosstide |
| Substrategenskaper | Peptidbaserat substrat |
| Typ av substrat | Kinas substrat |
| Målenzym | Serin/treoninkinaser |
| Gen-ID (Entrez) | 10000, 10298, 207, 208, 25400, 51347, 5566, 56164, 57144, 6197, 6198, 8536 |
| Visa mer |