Läs mer
MedChemExpress Fluorescein Diacetate
Produktkod. 16401178
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
16401178 5 g
1 options
Produktkod. 16401178 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HYD0719
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
MedChemExpress Fluorescein diacetate is a cell permeable esterase-substrate. Fluorescein diacetate can be used as a fluorogenic substrate for hGSTP1-1.
Specifikationer
Kvantitet 5 g
Produkttyp Biochemical Assay Reagents
Molekylvikt (g/mol) 416.38 g/mol
Löslighet DMSO : 26.67 mg/mL (64.05 mM; Need ultrasonic)
Innehåll och lagring -20°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light)
Frakt skick Room temperature
Mål HBV
CAS 596-09-8
Synonym 3,6-Diacetoxyfluoran ∣ Di-O-acetylfluorescein