Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Fluoresceindiacetat, 97 %, ren
Produktkod. 10134450 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10134450 5 g Glasflaska 5g
10067432 25 g Glasflaska 25g
10189552 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10134450 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 191660050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    649.87 SEK
    583.65 SEK / 5g
    Save 66.22 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 596-09-8 | C24H16O7 | 416,39 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 596-09-8
Molekylformel C24H16O7
Molekylvikt (g/mol) 416.39
MDL-nummer MFCD00005062
InChI-nyckel CHADEQDQBURGHL-UHFFFAOYSA-N
Synonym fluorescein diacetate, 3,6-diacetoxyfluoran, diacetylfluorescein, di-o-acetylfluorescein, fluorescein, diacetate, 3',6'-diacetylfluorescein, unii-yl39r93pre, yl39r93pre, spiro isobenzofuran-1 3h ,9'-9h xanthen-3-one, 3',6'-bis acetyloxy, 3-oxo-3h-spiro isobenzofuran-1,9'-xanthene-3',6'-diyl diacetate
PubChem CID 65047
IUPAC-namn (6'-acetyloxi-3-oxospiro[2-bensofuran-1,9'-xanten]-3'-yl)acetat
LEDER CC(=O)OC1=CC2=C(C=C1)C3(C4=C(O2)C=C(C=C4)OC(=O)C)C5=CC=CC=C5C(=O)O3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Fluorescein diacetate
Smältpunkt 200,0 °C till 205,0 °C
Färg Gult
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 96 % min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 5 g
Beilstein 19,227
Formel vikt 416.39
Procent renhet 97%
Kvalitet Ren
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.