Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Fluorescein dinatriumsaltdihydrat 90 %
Produktkod. p-133556 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
500g
Produktkod. 10752402
Brand: Thermo Scientific Chemicals 410641000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
CAS: 1264198-62-0 | C20H10Na2O5·2H2O
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1264198-62-0
Molekylformel C20H10Na2O5·2H2O
MDL-nummer MFCD00150814
Synonym Acid Yellow 73 dihydrate, Fluorescein, water soluble dihydrate, Uranine dihydrate, C.I. 45350 dihydrate
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Fluorescein, disodium salt dihydrate
Namnnotering 90%
Analysprocentintervall 90%
Beilstein 19, 222
Merck Index 14, 4159
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble.
Infrarött spektrum Authentic
Formel vikt 412.3
Procent renhet 90%
Kvalitet Ren
Förpackning Glasflaska
UV_Vis 88% min. (on dry substance)
Färg Brun till orange/röd eller brun/grön
Kvantitet 100 g
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.