Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Fluorescein dinatriumsalthydrat
Produktkod. 11424783
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11424783 500 g 500g
11414783 100 g 100g
11434783 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11424783 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer A11659.36
Request Bulk or Custom Format
CAS: 518-47-8 | C20H10Na2O5 | 376.28 g/mol
Fluorescein dinatriumsalthydrat används i färgämne, bläckpigment, i kosmetiska produkter, för att upptäcka hornhinneepiteldefekter, och används också som ett fluorescerande spårämne för att studera blod-hjärnbarriären.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Fluorescein-dinatriumsalthydrat används i färgämne, bläckpigment, i kosmetiska produkter, för att upptäcka hornhinneepiteldefekter, och används
också som ett fluorescerande spårämne för att studera blod-hjärnbarriären.
Löslighet
Lösligt i vatten (500g/L).
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 518-47-8
Molekylformel C20H10Na2O5
Molekylvikt (g/mol) 376.28
MDL-nummer MFCD00167039
InChI-nyckel NJDNXYGOVLYJHP-UHFFFAOYSA-L
Synonym Acid Yellow 73; C.I. 45350
IUPAC-namn dinatrium-2-(6-oxido-3-oxo-3H-xanten-9-yl)bensoat
LEDER [Na+].[Na+].[O-]C(=O)C1=CC=CC=C1C1=C2C=CC(=O)C=C2OC2=CC([O-])=CC=C12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Fluorescein disodium salt hydrate
Smältpunkt >250°C
pH 8.3
Odör Odorless
Kvantitet 500 g
Beilstein 3833041
Merck Index 14,4159
Löslighetsinformation Soluble in water(500g/L).
Formel vikt 376.28
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.