Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Fluorescein, dinatriumsalt, rent
Produktkod. 10206090 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Plast trumma
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10206090 500 g Glasflaska 500g
10387590 100 g Glasflaska 100g
11946941 2.5 kg Plast trumma 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10206090 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 173245000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2537.17 SEK
    2277.65 SEK / 500g
    Save 259.52 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 518-47-8 | C20H10Na2O5 | 376,28 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 518-47-8
Molekylformel C20H10Na2O5
Molekylvikt (g/mol) 376.28
MDL-nummer MFCD00167039
InChI-nyckel NJDNXYGOVLYJHP-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-namn dinatrium-2-(6-oxido-3-oxo-3H-xanten-9-yl)bensoat
LEDER [Na+].[Na+].[O-]C(=O)C1=CC=CC=C1C1=C2C=CC(=O)C=C2OC2=CC([O-])=CC=C12
Specifikationer
Abs. 1700 (vid lambda max) min.
Kemiskt namn eller material Fluorescein, disodium salt
Smältpunkt 320,0 °C
Absorptionsförhållande 1.2 till 1.7
Infrarött spektrum Autentisk
Lambda Max 488 till 491 nm (buffert pH 8)
Förlust vid torkning 10 % (105 °C) max.
Förpackning Glasflaska
Beilstein 19, V,6, 456
Merck Index 15, 4192
Synonym Acid Yellow 73, Fluorescein, water soluble, Uranine, C.I. 45350
Färg Brun till orange/röd eller brun/grön
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 500 g/L (20 °C). Andra lösligheter: lätt lösliga i alkohol
Kvantitet 500 g
Fysisk form Pulver
Formel vikt 376.27
Kvalitet Ren
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.