Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Fluorescein, dinatriumsalt, rent
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescrizione
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifica
Specifica
| Abs. | 1700 (at lambda max.) min. |
| Kemiskt namn eller material | Fluorescein, disodium salt |
| Smältpunkt | 320.0°C |
| Absorptionsförhållande | 1.2 to 1.7 |
| Beilstein | 19, V,6, 456 |
| Merck Index | 15, 4192 |
| Synonym | Acid Yellow 73, Fluorescein, water soluble, Uranine, C.I. 45350 |
| Löslighetsinformation | Solubility in water: 500g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol |
| Infrarött spektrum | Authentic |
| Lambda Max | 488 to 491nm (in buffer pH 8) |
| Vedi altri risultati |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.