Läs mer
Fluorescein disodium salt, Thermo Scientific™
Fluorescein disodium salt (uranin, fluorescite, acid yellow 73, CAS # 518-45-6) is the salt of the xanthene dye commonly used for fluorescent tracing.
421.65 SEK - 932.65 SEK
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
15464139
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61549.22 |
469.60 SEK 421.65 SEK / 100g Save 47.95 SEK 10% Av |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | ||||||
|
15474139
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61549.36 |
500g |
1038.24 SEK 932.65 SEK / 500g Save 105.59 SEK 10% Av |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
General Description
• Fluorescein disodium salt is a yellow-green phthalate indicator dye that is pH-sensitive
• It has a maximum absorbance of 494nm and maximum emission of 521nm
Application
• Fluorescein disodium salt can be used as a fluorescent protein labeler
• Fluorescein is also useful for the staining of cells and organelles