Läs mer
Fluorescein, fri syra, Reag. Ph. Eur., Solstice
Produktkod. 15623820
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15623820 100 g Plastflaska 100g
1 options
Produktkod. 15623820 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 32615100G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    998.00 SEK
    851.58 SEK / 100g
    Save 146.42 SEK
    14% Av
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
Reag. Ph. Eur., fri syra
  • Ledande inom branschen i över 65 år
  • Solstice levererar nu oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen – med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2321-07-5
Molekylformel C20H12O5
Molekylvikt (g/mol) 332.31
MDL-nummer MFCD00005050
InChI-nyckel GNBHRKFJIUUOQI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 16850
ChEBI CHEBI:31624
IUPAC-namn 3',6'-dihydroxispiro[2-bensofuran-3,9'-xanten]-1-on
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C(=O)OC23C4=C(C=C(C=C4)O)OC5=C3C=CC(=C5)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Fluorescein
Smältpunkt 314 °C till 316 °C
Namnnotering Reag. Ph. Eur.
UN-nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 94324
Formel vikt 332,31 g/mol
Odör Luktfritt
Förpackning Plastflaska
Lämplighet Klarar testet för UV-spektrum
Färgindex nr. Acid Yellow 73
Färg Brun
Kvantitet 100 g