Läs mer
Fluorescein, fri syra, Reag. Ph. Eur., Honeywell Fluka™
Produktkod. p-7120436 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Kvantitet:
100 g
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. 15623820
Brand: Honeywell-Fluka 32615100G
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Reag. Ph. Eur., fri syra
  • Ledt branschen i över 65 år
  • Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2321-07-5
Molekylformel C20H12O5
Molekylvikt (g/mol) 332.31
MDL-nummer MFCD00005050
InChI-nyckel GNBHRKFJIUUOQI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 16850
ChEBI CHEBI:31624
IUPAC-namn 3',6'-dihydroxispiro[2-bensofuran-3,9'-xanten]-1-on
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C(=O)OC23C4=C(C=C(C=C4)O)OC5=C3C=CC(=C5)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Fluorescein
Smältpunkt 314°C to 316°C
Namnnotering Reag. Ph. Eur.
UN-nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 94324
Formel vikt 332.31g/mol
Odör Odourless
Förpackning Plastflaska
Lämplighet Passes test for UV spectrum
Färgindex nr. Acid Yellow 73
Färg Brun
Kvantitet 100 g