Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Fluoresceinisotiocyanat, isomer 1, 95 %
Beskrivning
Fluoresceinisotiocyanat används som fluorescerande märkningsreagens för proteiner och för snabb identifiering av patogener i fluorescerande antikroppsteknik. Det används också som ett reagens för mikrosekvensering av proteiner och peptider (HPLC). På Celite används det för märkning av fibrinogen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Fluoresceinisotiocyanat används som fluorescerande märkningsreagens för proteiner och för snabb identifiering av patogener i fluorescerande antikroppsteknik. Det används också som ett reagens för mikrosekvensering av proteiner och peptider (HPLC). På Celite används det för märkning av fibrinogen.
Löslighet Något löslig i DMSO,
etanol, metanol DMF och aceton
. Noter
Oförenlig med starka oxidationsmedel, starka baser och aminer.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Fluorescein isothiocyanate |
| Namnnotering | Isomer 1 |
| Smältpunkt | >360 °C |
| Kvantitet | 50 mg |
| Beilstein | 1407295 |
| Känslighet | Känslig för fukt |
| Löslighetsinformation | Lätt löslig i DMSO, etanol, metanol, DMF och aceton |
| Formel vikt | 389.39 |
| Procent renhet | 95% |
Säkerhet och hantering
- Fluorescein isothiocyanate
- Fara
- Luftvägssensibilisering Kategorija 1
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
- P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
- MIXTURE LIST-Contain: soap
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.