Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Fluoresceinisotiocyanat, isomer 1, 95 %
Produktkod. 11347346
Change view
Kvantitet:
50 mg
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11347346 250 mg 250mg
11337346 50 mg 50mg
11327346 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11347346 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer L09319.MD
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1179.56 SEK
    1059.65 SEK / 250mg
    Save 119.91 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 3326-32-7 | C21H11NO5S | 389,381 g/mol
Fluoresceinisotiocyanat används som fluorescerande märkningsreagens för proteiner och för snabb identifiering av patogener i fluorescerande antikroppsteknik. Det används också som ett reagens för mikrosekvensering av proteiner och peptider (HPLC). På Celite används det för märkning av fibrinogen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Fluoresceinisotiocyanat används som fluorescerande märkningsreagens för proteiner och för snabb identifiering av patogener i fluorescerande antikroppsteknik. Det används också som ett reagens för mikrosekvensering av proteiner och peptider (HPLC). På Celite används det för märkning av fibrinogen.
Löslighet Något löslig i DMSO,
etanol, metanol DMF och aceton
. Noter
Oförenlig med starka oxidationsmedel, starka baser och aminer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3326-32-7
Molekylformel C21H11NO5S
Molekylvikt (g/mol) 389.381
MDL-nummer MFCD00005063
InChI-nyckel MHMNJMPURVTYEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym fitc, fluorescein isothiocyanate isomer i, 5-isothiocyanatofluorescein, fluorescein 5-isothiocyanate, 5-fitc, fluorescein-5-isothiocyanate, fluorescein 5 6-isothiocyanate, fitc isomer 1, unii-i223nx31w9, fitc isomer
PubChem CID 18730
ChEBI CHEBI:37918
IUPAC-namn 3',6'-dihydroxi-6-isotiocyanatospiro[2-bensofuran-3,9'-xanten]-1-on
LEDER C1=CC2=C(C=C1N=C=S)C(=O)OC23C4=C(C=C(C=C4)O)OC5=C3C=CC(=C5)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Fluorescein isothiocyanate
Namnnotering Isomer 1
Smältpunkt >360 °C
Kvantitet 250 mg
Beilstein 1407295
Känslighet Känslig för fukt
Löslighetsinformation Lätt löslig i DMSO, etanol, metanol, DMF och aceton
Formel vikt 389.39
Procent renhet 95%
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Fluorescein isothiocyanate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
  • P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Fluorescein isothiocyanate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.