Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Fluoresceinisotiocyanatisomer I, 90 %, ren
Produktkod. 10356460 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10356460 1 g Glasflaska 1g
10080940 250 mg Glasflaska 250mg
10115253 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10356460 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 119250010
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 3326-32-7 | C21H11NO5S | 389,381 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3326-32-7
Molekylformel C21H11NO5S
Molekylvikt (g/mol) 389.381
MDL-nummer MFCD00005063
InChI-nyckel MHMNJMPURVTYEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-FITC, 5-Isothiocyanato fluorescein
PubChem CID 18730
ChEBI CHEBI:37918
IUPAC-namn 3',6'-dihydroxi-6-isotiocyanatospiro[2-bensofuran-3,9'-xanten]-1-on
LEDER C1=CC2=C(C=C1N=C=S)C(=O)OC23C4=C(C=C(C=C4)O)OC5=C3C=CC(=C5)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Fluorescein isothiocyanate isomer I
Infrarött spektrum Autentisk
Förpackning Glasflaska
Analysprocentintervall 90%
Merck Index 15, 4120
Färg Vitt
Kvantitet 1 g
Fysisk form Kristaller
Formel vikt 389.38
Procent renhet ≥88 % (HPLC)
Kvalitet Ren
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Fluorescein isothiocyanate isomer I
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/and soap.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
  • P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Spiro[isobenzofuran-1(3H),9'- [9H]xanthen]-3-one, 3',6'-dihydroxy-5-isothiocyanato
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.