Läs mer
Fluorescein, laserkvalitet 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10307771 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10307771 1 g Glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10307771 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 410620010
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 2321-07-5 | Molecular Formula: C20H12O5 | Molecular Weight: 332.31 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2321-07-5
Molekylformel C20H12O5
Molekylvikt (g/mol) 332.31
InChI-nyckel GNBHRKFJIUUOQI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 16850
ChEBI CHEBI:31624
IUPAC-namn 3',6'-dihydroxispiro[2-bensofuran-3,9'-xanten]-1-on
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C(=O)OC23C4=C(C=C(C=C4)O)OC5=C3C=CC(=C5)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Fluorescein
Smältpunkt 314,0 °C till 316,0 °C
Namnnotering 99%
Fluorescens Max 518nm (i grundläggande CH3OH)
Infrarött spektrum Autentisk
Lambda Max 498nm (i grundläggande MeOH)
Molar absorptionskoefficient 63900L/(mole.cm) (lambda max.)
Förpackning Glasflaska
Lämplighet (för användning som laserfärg) passerar
Analysprocentintervall 99%
Beilstein 19, 222
Merck Index 15, 4192
Färg Orange till rött
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig. Andra lösligheter: löslig i utspädda baser och utspädda syror, löslig i kokande alkohol och eter, olöslig i bensen och kloroform
Kvantitet 1 g
Fysisk form Pulver
Formel vikt 332.3
Procent renhet 99%
Kvalitet Ren
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Fluorescein
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Fluorescein
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.