Läs mer
Fluorescein-P53 (Ser15) Peptidsubstrat
Beskrivning
Ett fluoresceinmärkt peptidsubstrat baserat på p53 innehållande Ser15. p53 är fosforylerad vid Ser15 av ett brett spektrum av kinaser inklusive PI3K/AKT-väg kinaser såsom DNA-PK, ATM och ATR.
För användning i kombination med LanthaScreen™ Tb-anti-fosfo-p53 [pSer15] antikropp (PV5130) för att utvärdera inhibitorer i screeningapplikationer med medelhög till hög genomströmning.
För användning i kombination med LanthaScreen™ Tb-anti-fosfo-p53 [pSer15] antikropp (PV5130) för att utvärdera inhibitorer i screeningapplikationer med medelhög till hög genomströmning.
Specifikationer
Specifikationer
| Aminosyrasekvens | Fluorescein-EPPLSQEAFADLWKK |
| Analysinträde | Biokemisk terbiumfosfospecifik aktivitet |
| Innehåll och lagring | 1 mg/ml Fluorescein-p53 (Ser15) peptidsubstrat i DMSO. Förvara vid -20° C och skydda mot ljus. |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| Produktlinje | LanthaScreen |
| Kvantitet | 1 ml |
| Substrat | Fluorescein-Tb |
| Substrategenskaper | Peptidbaserat substrat |
| Typ av substrat | Kinas substrat |
| Målenzym | Serin/treoninkinaser |
| Visa mer |