Läs mer
Thermo Scientific™ Fluorescein-PKC-substrat
Produktkod. 10319082
Change view
Kvantitet:
1 mg
Förpackningsstorlek:
1mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
10319082 1 mg 1mg
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10319082 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer PV3506
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Ett fluoresceinmärkt peptidsubstrat för proteinkinas C (PKC)-familjen.
Ett fluoresceinmärkt peptidsubstrat för proteinkinas C (PKC)-familjen.
För användning i kombination med LanthaScreen™ Tb-pSer (PKC Substrate) antikropp (kat. nr. PV3560) för att utvärdera inhibitorer i screeningapplikationer med medelhög till hög genomströmning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Aminosyrasekvens Fluorescein- RFARKGSLRQKNV
Analysinträde Biokemisk terbiumfosfospecifik aktivitet
Kromagen Kvantitet 1mg
Innehåll och lagring 1 mg/ml Fluorescein PKC-peptidsubstrat i vatten. Förvaras vid -20 °C och skyddas mot ljus.
Detektionsmetod fluorescens
För användning med (applikation) Pharma and biopharma, protein assays and analysis, target and lead identification and validation, combination with the LanthaScreen™ Tb-pSer (PKC Substrate) antibody (PV3560) to evaluate inhibitors in medium to high throughput screening applications,
Kvantitet 1 mg
Substrat Fluorescein-PKC
Substrategenskaper Peptidbaserat substrat
Typ av substrat Kinas substrat
Målenzym Serin/treoninkinaser
Objektbeskrivning Fluorescein-PKC Substrate, 1mg, 1mg/mL Concentration, 1919Da Molecular Weight, A Fluorescein-labeled Peptide Substrate For the Protein Kinase C (PKC) Family
Etikett eller färgämne FITC (fluorescein)
Molekylvikt (g/mol) 1919 Da
Produkttyp Fluorescein-PKC Substrate
Frakt skick Torr is
Förvaringskrav –20°C
Substratmängd 1mg
Målinträde MAP4K5, PRKCH, PRKCQ, PRKX, ROCK2, PRKCD, NEK2, PRKCG, SGK, MAP4K2, MINK1, SGK2, PRKCA, PRKCI, AURKB, TAOK2, MAP4K4, MARK4, DYRK4, PHKGPS, PRKKA1CZ, RCB, 6 STK24, PRKCB2, RPS6KA2, SGKL, STK25, PRKCE, MST4
Validerade kinaser AURKB, DYRK4, MARK4, MAP4K2, MAP4K4, MAP4K5, MINK1, MST4, NEK2, PHKG1, PKC, PRKX, ROCK2, RPS6KA1, RPS6KA2, STK24, STK25, SGK, SGKTAOK1, SGKL, TB
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.