Läs mer
Fluorescein-Poly GT
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1mg
Beskrivning
Ett allmänt fluoresceinpeptidsubstrat bestående av en polymer av glutamat och tyrosin som används för att övervaka tyrosinkinasaktivitet.
För användning i kombination med LanthaScreen™ Tb-pY20-antikropp (PV3552) för att utvärdera inhibitorer i screeningapplikationer med medelhög till hög genomströmning.
För användning i kombination med LanthaScreen™ Tb-pY20-antikropp (PV3552) för att utvärdera inhibitorer i screeningapplikationer med medelhög till hög genomströmning.
Specifikationer
Specifikationer
| Aminosyrasekvens | Fluorescein- Poly Glu:Tyr (4:1) |
| Analysinträde | Biokemisk terbiumfosfospecifik aktivitet |
| Innehåll och lagring | 30μ M Fluorescein Poly-GT-peptidsubstrat i 10 mM HEPES, 137 mM NaCl, 2,7 mM KCl (HEPES-buffrad saltlösning). Förvaras vid -20 °C och skyddas mot ljus. |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| Form | Vätska |
| Kvantitet | 1 mL |
| Substrat | Fluorescein-Poly GT |
| Substrategenskaper | Peptidbaserat substrat |
| Typ av substrat | Kinas substrat |
| Målenzym | Tyrosinkinaser |
| Visa mer |