Läs mer
Fluorescein, Pure, C.I.45350, Fisher Chemical™
Produktkod. 10497250 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10497250 25 g 25g
10598990 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10497250 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer F/1200/46
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 2321-07-5
Molekylformel C20H12O5
Molekylvikt (g/mol) 332.31
MDL-nummer 5050
InChI-nyckel GNBHRKFJIUUOQI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 16850
ChEBI CHEBI:31624
IUPAC-namn 3',6'-dihydroxyspiro[2-benzofuran-3,9'-xanthene]-1-one
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C(=O)OC23C4=C(C=C(C=C4)O)OC5=C3C=CC(=C5)O
Specifikationer
Smältpunkt 314°C
Formel vikt 332.3g/mol
Förpackning Glass Jar
Färg Brown/Red
Kvantitet 25 g
Fysisk form Powder
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Fluorescein
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.