Läs mer
Fluorescein Sodium, C.I. 45350, Extra Pure, Scharlab
Produktkod. 11334124
Change view
Kvantitet:
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11334124 250 g 250g
1 options
Produktkod. 11334124 Leverantör Scharlab Leverantörsnummer FL01250250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Used in analytical chemistry as an indicator.
  • Synonyms: 3',6'-Dihydroxyspiro-[isobenzofuran-1(3H),9'-[9H]xanthen]-3-one, Resorcinolphthalein
  • Molecular Formula: C20H10Na2O5
  • Molar Mass: 376.28g/mol
  • CAS: 518-47-8
  • EIN ECS No.: 208-253-0
  • Solubility in water: 500g/l at 20°C
  • Absorption maximum (pH=8.0): 490–492nm
  • Absorptivity (A1%/1cm; l max; 0.0005%, pH 8.0 on dried sample): 1950–2150
  • Acriflavine: Passes test
  • TLC Test: Passes test
Specifikationer
CAS 518-47-8
Smältpunkt >360°C
pH 7.0 to 9.0 (2%, H2O)
Molekylformel C20H10Na2O5
MDL-nummer MFCD00167039
Kvantitet 250 g
Synonym 3',6'-Dihydroxyspiro-[isobenzofuran-1(3H),9'-[9H]xanthen]-3-one, Resorcinolphthalein
InChI-nyckel NJDNXYGOVLYJHP-UHFFFAOYSA-L
LEDER [Na+].[Na+].[O-]C(=O)C1=CC=CC=C1C1=C2C=CC(=O)C=C2OC2=CC([O-])=CC=C12
IUPAC-namn disodium 2-(6-oxido-3-oxo-3H-xanthen-9-yl)benzoate
Molekylvikt (g/mol) 376.28
Formel vikt 376.28g/mol
Kvalitet Extra Pure
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 90% min (assay, titration with HClO4)
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Fluoresceinnatrium, C.I. 45350, puriss
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H312+H332-Skadligt vid hudkontakt eller inandning
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .