Beskrivning
Fluorescein Sodium, Pure, C.I.45350
Specifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | 320°C |
| Färg | Brown-Red |
| Fysisk form | Powder/Solid |
| Kvantitet | 500 g |
| Formel vikt | 376.27g/mol |
| Förpackning | Glass Jar |