Läs mer
Fluorescein natriumsalt, indikator, 98,5 till 100,5 %, Honeywell Fluka™
Produktkod. 15682930 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
1 kg
4 x 1 kg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
Paket med 4
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15682930 100 g Glasflaska 100g
15692930 1 kg Glasflaska 1kg
15602940 4 x 1 kg Glasflaska Paket med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15682930 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 28803100G
Request Bulk or Custom Format
Indikator, 98,5–100,5 %
  • Ledt branschen i över 65 år
  • Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 518-47-8
Molekylformel C20H10Na2O5
Molekylvikt (g/mol) 376.28
MDL-nummer MFCD00167039
InChI-nyckel NJDNXYGOVLYJHP-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-namn dinatrium-2-(6-oxido-3-oxo-3H-xanten-9-yl)bensoat
LEDER [Na+].[Na+].[O-]C(=O)C1=CC=CC=C1C1=C2C=CC(=O)C=C2OC2=CC([O-])=CC=C12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Fluorescein Sodium Salt
Smältpunkt >300°C
UN-nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 3833041
Formel vikt 376.27g/mol
Procent renhet 98.5 to 100.5%
Kvalitet Indikator
Förpackning Glasflaska
Färg Rött
Kvantitet 100 g
Fysisk form Pulver