Läs mer
Fluorescein natriumsalt, indikator, 98,5 till 100,5 %, Solstice
Produktkod. 15692930
Change view
Kvantitet:
100 g
1 kg
4 x 1 kg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
Paket med 4
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15692930 1 kg Glasflaska 1kg
15682930 100 g Glasflaska 100g
15602940 4 x 1 kg Glasflaska Paket med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15692930 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 288031KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6130.00 SEK
    5231.18 SEK / 1kg
    Save 898.82 SEK
    14% Av
 Begränsad artikel
I lager
Indikator, 98,5–100,5 %
  • Ledande inom branschen i över 65 år
  • Solstice levererar nu oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen – med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 518-47-8
Molekylformel C20H10Na2O5
Molekylvikt (g/mol) 376.28
MDL-nummer MFCD00167039
InChI-nyckel NJDNXYGOVLYJHP-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-namn dinatrium-2-(6-oxido-3-oxo-3H-xanten-9-yl)bensoat
LEDER [Na+].[Na+].[O-]C(=O)C1=CC=CC=C1C1=C2C=CC(=O)C=C2OC2=CC([O-])=CC=C12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Fluorescein Sodium Salt
Smältpunkt >300 °C
Förpackning Glasflaska
UN-nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 3833041
Färg Rött
Kvantitet 1 kg
Fysisk form Pulver
Formel vikt 376,27 g/mol
Procent renhet 98,5 till 100,5 %
Kvalitet Indikator