Läs mer
Fluorescein natriumsalt, TRC
Produktkod. 30134799
Change view
Kvantitet:
100 g
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30134799 250 g
17947254 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30134799 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF537563250G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 518-47-8
Molekylformel C20 H10 O5 . 2 Na
Molekylvikt (g/mol) 376.27
Synonym Fluorescein sodium, Disodium 2-(6-oxido-3-oxo-3H-xanthen-9-yl)benzoate
IUPAC-namn disodium; 3-oxospiro[2-benzofuran-1,9'-xanthen]-3',6'-diolat
LEDER [Na+].[Na+].[O-]c1ccc2c(Oc3cc([O-])ccc3C24OC(=O)c5ccccc45)c1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Fluorescein disodium salt
Kvantitet 250 g
InChI formel InChI=1S/C20H12O5.2Na/c21-11-5-7-15-17(9-11)24-18-10-12(22)6-8-16(18)20(15)14-4-2-1-3-13(14)19(23)25-20;;/h1-10,21-22H;;/q;2*+1/p-2
Formel vikt 376.0324