Läs mer
Fluorescein, TRC
Product Code. 30010461
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
2.5 g
25 g
Unit Size:
2.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Unit Size
30010461 25 g -
30009528 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 30010461 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCF48525025G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2321-07-5
Molekylformel C20 H12 O5
Molekylvikt (g/mol) 332.31
Synonym Fluorescein, 3',6'-Dihydroxy-3H-spiro[isobenzofuran-1,9'-xanthen]-3-one
IUPAC-namn 3',6'-dihydroxyspiro[2-bensofuran-3,9'-xanthen]-1-ett
LEDER Oc1ccc2c(Oc3cc(O)ccc3C24OC(=O)c5ccccc45)c1
Specifications
Kemiskt namn eller material Fluorescein
Kvantitet 25 g
InChI formel InChI=1S/C20H12O5/c21-11-5-7-15-17(9-11)24-18-10-12(22)6-8-16(18)20(15)14-4-2-1-3-13(14)19(23)25-20/h1-10,21-22H
Formel vikt 332.0685