Läs mer
Fluorescein-Ubiquitin
Produktkod. 11525016
Kvantitet:
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
500µg
50µg
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11525016
Brand: Invitrogen PV4377
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Fluorescein-Ubiquitin
Fluorescein-labeled ubiquitin for use as a general research tool or in high throughput assays to monitor protein ubiquitination. Due to the method in labeling the ubiquitin protein, all of the lysines with the protein are available for further conjugation to form poly-ubiquitin chains.
For use in combination with FRET donors including LanthaScreen™ Tb-Ubiquitin (PV4375) or a LanthaScreen™ antibody including Tb-anti-GST (PV4216) or Tb-anti-ubiquitin-FK2 (PV4751).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 50 μg
Konjugera Fluorescein
Innehåll och lagring Fluorescein-labeled ubiquitin in HEPES buffered saline. Store at -20°C.
Detektionsmetod Fluorescence
Excitation/Emission 340⁄490, 520
För användning med (utrustning) Microplate Reader
Etikett eller färgämne FITC (Fluorescein)
Etiketttyp Classic Dyes
Avläsning End Point
Frakt skick Dry Ice
Substrategenskaper Protein-Based Substrate
Teknik TR-FRET
Form Liquid