Läs mer
Fluoresceinamine Hydrochloride Isomer 1, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Fluoresceinamine Hydrochloride Isomer 1 |
| CAS | 53360-53-5 |
| Molekylformel | C20 H13 N O5 . Cl H |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H13NO5.ClH/c21-10-1-4-14-13(7-10)19(24)26-20(14)15-5-2-11(22)8-17(15)25-18-9-12(23)3-6-16(18)20;/h1-9,22-23H,21H2;1H |
| LEDER | Cl.Nc1ccc2c(c1)C(=O)OC23c4ccc(O)cc4Oc5cc(O)ccc35 |
| IUPAC-namn | 6-amino-3',6'-dihydroxyspiro[2-benzofuran-3,9'-xanthene]-1-one;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 383.78 |
| Formel vikt | 383.0561 |