Läs mer
Fluoresceinamin, Isomer 1, TRC
Produktkod. 30405868
Change view
Kvantitet:
250 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30405868 250 mg
30400534 500 mg
30398989 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30405868 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCF485300250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3326-34-9
Molekylformel C20 H13 N O5
Molekylvikt (g/mol) 347.32
IUPAC-namn 6-amino-3',6'-dihydroxyspiro[2-bensofuran-3,9'-xanthen]-1-ett
LEDER Nc1ccc2c(c1)C(=O)OC23c4ccc(O)cc4Oc5cc(O)ccc35
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Fluoresceinamine, Isomer 1
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C20H13NO5/c21-10-1-4-14-13(7-10)19(24)26-20(14)15-5-2-11(22)8-17(15)25-18-9-12(23)3-6-16(18)20/h1-9,22-23H,21H2
Formel vikt 347.0794