Läs mer
Fluoresceinamin, isomer I, 96 %
Produktkod. 15444599
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15444599 1 g 1g
15454599 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15444599 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J62175.03
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1779.90 SEK
    1449.65 SEK / 1g
    Save 330.25 SEK
    18% Av
 Begränsad artikel
I lager
Ett fluorescerande märkningsreagens | CAS: 3326-34-9 | C20H13NO5 | 347,33 g/mol
5-aminofluorescein används också för att framställa FITC-isomer I (CDX-F0011, CDX-F0020). Det är en kemikalie som används som molekylär sond och viktig som fluorescerande färgämne och för derivat. Fluorescerande märkningsreagens för proteiner. Används i tekniken med fluorescerande antikroppar för snabb identifiering av patogener.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
5-aminofluorescein används också för att framställa FITC-isomer I (CDX-F0011, CDX-F0020). Det är en kemikalie som används som molekylär sond och viktig som fluorescerande färgämne och för derivat. Fluorescerande märkningsreagens för proteiner. Används i tekniken med fluorescerande antikroppar för snabb identifiering av patogener.
Löslighet Löslig i vatten (
delvis), metanol (10 mg/ml) och aceton.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Ljus- och fuktkänslig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3326-34-9
Molekylformel C20H13NO5
Molekylvikt (g/mol) 347.33
MDL-nummer MFCD00005052
InChI-nyckel GZAJOEGTZDUSKS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-Aminofluorescein
PubChem CID 76845
IUPAC-namn 6-amino-3',6'-dihydroxispiro[2-bensofuran-3,9'-xanten]-1-on
LEDER NC1=CC=C2C(=C1)C(=O)OC21C2=CC=C(O)C=C2OC2=CC(O)=CC=C12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Fluoresceinamine
Smältpunkt 223 °C (dekomposition)
Namnnotering Isomer I
Beilstein 48395
Färg Brunt till rött
Löslighetsinformation Löslig i vatten (delvis), metanol (10 mg/ml) och aceton.
Kvantitet 1 g
Fysisk form Pulver
Formel vikt 347.32
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.