Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Fluoresceinaminisomer I, ren
Produktkod. 10722012 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10722012 1 g Glasflaska 1g
10321631 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10722012 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 400770010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1357.61 SEK
    1218.65 SEK / 1g
    Save 138.96 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 3326-34-9 | C20H13NO5 | 347,33 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3326-34-9
Molekylformel C20H13NO5
Molekylvikt (g/mol) 347.33
MDL-nummer MFCD00005052
InChI-nyckel GZAJOEGTZDUSKS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-Aminofluorescein
PubChem CID 76845
IUPAC-namn 6-amino-3',6'-dihydroxispiro[2-bensofuran-3,9'-xanten]-1-on
LEDER NC1=CC=C2C(=C1)C(=O)OC21C2=CC=C(O)C=C2OC2=CC(O)=CC=C12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Fluoresceinamine isomer I
Namnnotering 99%
Infrarött spektrum Autentisk
Förpackning Glasflaska
Analysprocentintervall 99%
Beilstein 19, V,8, 713
Färg Brun/Röd
Kvantitet 1 g
Fysisk form Kristallint pulver
Formel vikt 347.32
Procent renhet 95% (vanligtvis)
Kvalitet Ren
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Fluoresceinamine isomer I
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.