Läs mer
Alfa Aesar™ Fluoresceinamine, isomer II, 95%
Produktkod. 15493349
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet unitSize
15493349 1 g 1g
1 options
Produktkod. 15493349 Leverantör Alfa Aesar™ Leverantörsnummer J60609.03
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Fluorescent labeling reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Fluoresceinamine
Smältpunkt 285°C
Namnnotering isomer II
CAS 51649-83-3
Molekylformel C20H13NO5
MDL-nummer MFCD00005051
Beilstein 51708
Synonym 6-Aminofluorescein
InChI-nyckel YOAWSYSKQHLFPM-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC2=C(C=C1N)C3(C4=C(C=C(C=C4)O)OC5=C3C=CC(=C5)O)OC2=O
IUPAC-namn 5-amino-3',6'-dihydroxyspiro[2-benzofuran-3,9'-xanthene]-1-one
Molekylvikt (g/mol) 347.326
PubChem CID 103924
Formel vikt 347.32
Procent renhet 95%
Färg Yellow
Kvantitet 1 g
Fysisk form Powder